Stampa…
1,5-Naftilenediamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24262.06 B24262.14 B24262.22
B24262.06EA 24.3 EUR
B24262.06 B24262.14 B24262.22
1,5-Naftilenediamina 97%
1,5-Naftilenediamina
Purity: 97% CAS No.: 2243-62-1 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 189-192° Boiling Point: 200-210°/5mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004029
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 200…210 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 189…192 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004029
CAS Number: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III