Stampa…
1,5-Naftilenediamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
112291000 112290250
ACRO112291000EA 158 EUR
ACRO112291000 ACRO112290250
1,5-Naftilenediamina 97%
1,5-Naftilenediamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 381 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 187…190 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004029
CAS Number: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Grey to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %