1-Naftil isocianato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Naphthylisocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 86-84-0
Molecular Formula: C11H7NO
Formula Weight: 169.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.6335
Odour: Irritating
Melting Point: 4°
Boiling Point: 269°
Beilstein Reference: 742779
Merck Reference: 14,6410
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00003881
Formula:
C₁₁H₇NO Punto di ebollizione: 269 °C Punto di fusione: 4 °C Densità: 1,177 Flash Pt: 135 °C (275 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003881 CAS Number: 86-84-0 EINECS: 201-703-7 UN: 2206 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6410 |