Stampa…
1-Naftil isocianato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
415410050 415410250 AC41541.1 AC41541.10 AC41541.50 415411000
ACRO415410050EA 49.5 EUR
ACRO415410050 ACRO415410250 MAYBAC41541.1 MAYBAC41541.10 MAYBAC41541.50 ACRO415411000
1-Naftil isocianato 99%
1-Naftil isocianato
Formula: C₁₁H₇NO
Punto di ebollizione: 269…270 °C
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,18 g/cm³
Flash Pt: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003881
CAS Number: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06497
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6324 to 1.6344 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %