Stampa…
2-Naphthoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-Naphthoic acid
L05102.06 L05102.14
L05102.06EA 20.3 EUR
L05102.06 L05102.14
2-Naphthoic acid ≥98%
2-Naphthoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 93-09-4 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 205°(401°F) Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 972039 Merck Reference: 14,6382 MDL No.: MFCD00004101
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di ebollizione: 333 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 182…186 °C
Densità: 1,08
Flash Pt: 205 °C (401 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004101
CAS Number: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 14,6382