Stampa…
2-Naphthoic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-Naphthoic acid
177320250 177321000
ACRO177320250EA 49 EUR
ACRO177320250 ACRO177321000
2-Naphthoic acid 99%
2-Naphthoic acid
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di ebollizione: >300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 183…187 °C
Densità: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004101
CAS Number: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %