Stampa…
1-Naphthoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A10273.14 A10273.22
A10273.14EA 29.3 EUR
A10273.14 A10273.22
1-Naphthoic acid ≥98%
1-Naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 86-55-5 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 160-162° Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 1908896 Merck Reference: 14,6381 MDL No.: MFCD00004007
Formula: C₁₁H₈O₂
Punto di ebollizione: >300 °C
Punto di fusione: 160…162 °C
Densità: 1,398
Flash Pt: 195 °C (383 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004007
CAS Number: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 14,6381