Stampa…
1-Naphthoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
128180250 128181000
ACRO128180250EA 29 EUR
ACRO128180250 ACRO128181000
1-Naphthoic acid 98%
1-Naphthoic acid
Formula: C₁₁H₈O₂
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…162 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004007
CAS Number: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 12,06468
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %