Stampa…
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18926.06 A18926.14 A18926.22
A18926.06EA 93 EUR
A18926.06 A18926.14 A18926.22
1-Bromo-2-methoxynaphthalene ≥97%
1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 3401-47-6 Molecular Formula: C11H9BrO Formula Weight: 237.10 Melting Point: 79-80° Beilstein Reference: 2045600
Formula: C₁₁H₉BrO
Peso molecolare: 237,1 g/mol
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055374
CAS Number: 3401-47-6
EINECS: 222-272-1