Stampa…
1,4-Dibromonaphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18171.06 A18171.14
A18171.06EA 114 EUR
A18171.06 A18171.14
1,4-Dibromonaphthalene ≥98%
1,4-Dibromonaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 83-53-4 Molecular Formula: C10H6Br2 Formula Weight: 285.97 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD00041823
Formula: C₁₀H₆Br₂
Punto di ebollizione: 310 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041823
CAS Number: 83-53-4
EINECS: 201-484-8