2-Naphthyl boronic acid 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉BO₂ Punto di fusione: 269…275 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00236051 CAS Number: 32316-92-0 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.0 % |