1-Naphthyl boronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 13922-41-3
Molecular Formula: C10H9BO2
Formula Weight: 171.99
Melting Point: 204-210°
Beilstein Reference: 2937504
Formula:
C₁₀H₉BO₂ Punto di fusione: 204…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019722 CAS Number: 13922-41-3 |