Ammonio cerio (IV) solfato diidrato ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Cerio (IV) ammonio solfato biidrato
22269-100G
22269-500G
22269-100GEA
172.15
EUR
22269-100G
22269-500G
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato ≥98.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato
Formula:
(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O Peso molecolare: 632,55 g/mol Punto di fusione: 130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149417 CAS Number: 10378-47-9 EINECS: 231-567-4 |
Assay (Iodometric) | 98.0 - 102.0 % |
Insoluble in acid | Max. 0.05 % |
Iron (Fe) | Max. 100 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 300 ppm |