Stampa…
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02273.0100 1.02273.5000
1.02273.0100EA 180 EUR
1.02273.0100 1.02273.5000
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato
Formula: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Punto di fusione: 130 °C
MDL Number: MFCD00149417
CAS Number: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Molar Mass 632.55 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)