Ammonio cerio (IV) solfato diidrato ≥94% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 94% min
CAS No.: 10378-47-9
Molecular Formula: (NH4)4Ce(SO4)4.2H2O
Formula Weight: 632.56 (596.53anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow to orange
Odour: Odourless
Melting Point: 130°
MDL No.: MFCD00149417
Formula:
(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O Punto di fusione: 130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149417 CAS Number: 10378-47-9 EINECS: 231-567-4 |