Ammonio cerio (IV) solfato diidrato 95% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cerio (IV) ammonio solfato biidrato
325791000
325795000
325790025
ACRO325791000EA
110
EUR
ACRO325791000
ACRO325795000
ACRO325790025
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato 95% ACS
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato
Formula:
(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O Peso molecolare: 632,55 g/mol Punto di fusione: 130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149417 CAS Number: 10378-47-9 EINECS: 231-567-4 |
Appearance | Yellow to orange Crystalline powder |
Titration | ≥94 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.03 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid) |