Stampa…
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cerio (IV) ammonio solfato biidrato
206310050 206311000 206315000
ACRO206310050EA 31.7 EUR
ACRO206310050 ACRO206311000 ACRO206315000
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato 99+%, extra puro
Ammonio cerio (IV) solfato diidrato
Formula: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Peso molecolare: 632.55 g/mol
Punto di fusione: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149417
CAS Number: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Phosphate (PO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute H2SO4)