Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato ≥95%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
22594.237EA 245 EUR
22594.237 22594.294
Ammonio cerio (IV) nitrato ≥95%, GPR RECTAPUR®
Ammonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Punto di fusione: 107…108 °C
Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00509
Visualizza i codici
Assay Min. 95 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %