Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonio cerio nitrato, Cerio (IV) ammonio nitrato
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
A12882.0BEA 363 EUR
A12882.0B A12882.18 A12882.30 A12882.PG
Ammonio cerio (IV) nitrato ≥98%
Ammonio cerio (IV) nitrato
Purity: 98+% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 MDL No.: MFCD00151121
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Peso molecolare: 548.22 g/mol
Punto di fusione: 107…108 °C
Densità: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00509