Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11332.09 11332.22 11332.36
11332.09EA 25.3 EUR
11332.09 11332.22 11332.36
Ammonio cerio (IV) nitrato ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Ammonio cerio (IV) nitrato
Purity: 99.5% CAS No.: 16774-21-3 Molecular Formula: H8CeN8O18 Formula Weight: 548.23 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange Odour: Pungent Merck Reference: 14,1992 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00151121
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Punto di fusione: 107…108 °C
Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1992