Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato 99% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
423545000 423540250 423541000 423540500 423540025
ACRO423545000EA 251 EUR
ACRO423545000 ACRO423540250 ACRO423541000 ACRO423540500 ACRO423540025
Ammonio cerio (IV) nitrato 99% ACS
Ammonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Punto di fusione: 107…108 °C
Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00509
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)