Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
201441000 201442500 201440010 201440050
ACRO201441000EA 80.2 EUR
ACRO201441000 ACRO201442500 ACRO201440010 ACRO201440050
Ammonio cerio (IV) nitrato 99% per analisi
Ammonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Punto di fusione: 107…108 °C
Densità: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00509
Visualizza i codici
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear
Moisture ≤2 %
Titration ≥98.5 % (on dry substance)
Calcium oxide (CaO) ≤5 ppm
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤5 ppm
Potassium oxide (K2O) ≤3 ppm