Dilanthanum trisulphide ≥99% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 12031-49-1
Molecular Formula: La2S3
Formula Weight: 374.02
Physical Form: Powder
Density: 4.911
Melting Point: 2100° in vac.
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00016168
Formula:
La₂S₃ Punto di fusione: 2100 °C in vac, Densità: 4,911 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016168 CAS Number: 12031-49-1 EINECS: 234-752-8 UN: 3134 ADR: 4.3,III |