Itterbio (III) ossido 99,9 REO basis, REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Diytterbium trioxide, Ytterbium oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-37-0
Molecular Formula: Yb2O3
Formula Weight: 394.08
Physical Form: Powder
Density: 9.2
Melting Point: 2227°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011290
Formula:
O₃Yb₂ Peso molecolare: 394.08 g/mol Punto di fusione: 2227 °C Densità: 9.2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011290 CAS Number: 1314-37-0 EINECS: 215-234-0 Merck Index: 14,10105 |