Stampa…
Tulio (III) ossido ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
36279.04 36279.09
36279.04EA 152 EUR
36279.04 36279.09
Tulio (III) ossido ≥99.9%
Tulio (III) ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Formula: O₃Tm₂
Peso molecolare: 385.87 g/mol
Punto di fusione: 2425 °C
Densità: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011285
CAS Number: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6