Tulio (III) ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
11199.04
11199.09
11199.04EA
193
EUR
11199.04
11199.09
Tulio (III) ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tulio (III) ossido
Purity: 99.99%
CAS No.: 12036-44-1
Molecular Formula: O3Tm2
Formula Weight: 385.87
Physical Form: Powder
Appearance: Pale green
Melting Point: 2425°
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011285
Formula:
O₃Tm₂ Peso molecolare: 385,87 g/mol Punto di fusione: 2425 °C Densità: 8,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011285 CAS Number: 12036-44-1 EINECS: 234-851-6 Merck Index: 14,9394 |