Stampa…
Samario (III) ossido ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
36278.09 36278.18
36278.09EA 108 EUR
36278.09 36278.18
Samario (III) ossido ≥99.9% (metals basis)
Purity: 99.9% CAS No.: 12060-58-1 Molecular Formula: Sm2O3 Formula Weight: 348.70 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Refractive Index: 1.97 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011237
Formula: O₃Sm₂
Peso molecolare: 348.72 g/mol
Punto di fusione: 2300 °C
Densità: 7.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011237
CAS Number: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,8347