Neodimio (III) ossido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 1313-97-9
Molecular Formula: Nd2O3
Formula Weight: 336.48
Physical Form: Powder
Density: 7.24
Melting Point: 2272°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011134
Formula:
Nd₂O₃ Punto di ebollizione: 3760 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2272 °C Densità: 7,24 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011134 CAS Number: 1313-97-9 EINECS: 215-214-1 Merck Index: 14,6450 |