Stampa…
Lutezio(III)ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Lutetium oxide, Dilutetium trioxide
11256.03 11256.06 11256.14
11256.03EA 172 EUR
11256.03 11256.06 11256.14
Lutezio(III)ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Lutezio(III)ossido
Purity: 99.99% CAS No.: 12032-20-1 Molecular Formula: Lu2O3 Formula Weight: 397.94 Physical Form: Powder Density: 9.420 Melting Point: 2487° Merck Reference: 14,5615 MDL No.: MFCD00011100
Formula: Lu₂O₃
Peso molecolare: 397.93 g/mol
Punto di fusione: 2487 °C
Densità: 9.420
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011100
CAS Number: 12032-20-1
EINECS: 234-764-3
Merck Index: 14,5615