Lutezio(III)ossido ≥99.995% (metals basis), REacton® (REM ≤ 50 ppm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 12032-20-1
Molecular Formula: Lu2O3
Formula Weight: 397.94
Physical Form: Powder
Density: 9.420
Melting Point: 2487°
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011100
Formula:
Lu₂O₃ Punto di fusione: 2487 °C Densità: 9,420 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011100 CAS Number: 12032-20-1 EINECS: 234-764-3 Merck Index: 14,5615 |