Stampa…
Lantanio (III) ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
289205-250G 289205-50G
289205-250GEA 365 EUR
289205-250G 289205-50G
Lantanio (III) ossido, Supelco®
Lantanio (III) ossido
Formula: La₂O₃
Peso molecolare: 325.81 g/mol
Punto di ebollizione: 4200
Punto di fusione: 2315
Densità: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011071
CAS Number: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290fd7a767785195d587fa622db802c7b4bc8271&vid=9ebb11fade20cc0bbd323a581869b1f0dd04cb33&prid=web&clid=SAPDAM