Stampa…
Olmio ossido, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12469.0005 1.12469.0002
1.12469.0005EA 130 EUR
1.12469.0005 1.12469.0002
Olmio ossido, Sigma-Aldrich®
Olmio ossido
Formula: Ho₂O₃
Punto di ebollizione: 2600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2400 °C
Densità: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011053
CAS Number: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Visualizza i codici
Molar Mass 377.86 g/mol
Hill Formula Ho2O3
Chemical Formula Ho2O3