Stampa…
Olmio ossido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Diholmium trioxide, Holmium oxide
36357.09 36357.18
36357.09EA 191 EUR
36357.09 36357.18
Olmio ossido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Olmio ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 12055-62-8 Molecular Formula: Ho2O3 Formula Weight: 377.86 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Odour: Odourless Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011053
Formula: Ho₂O₃
Peso molecolare: 377,86 g/mol
Punto di ebollizione: 2600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2360 °C
Densità: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011053
CAS Number: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
Merck Index: 14,4727