Olmio ossido 99.9% (REO, rare earth oxide basis) -325 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Diholmium trioxide, Holmium oxide
Formula:
Ho₂O₃ Peso molecolare: 377.86 g/mol Punto di ebollizione: 3900 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 2330 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011053 CAS Number: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 |
Appearance | Yellow to beige to light orange Powder |
Assay | ≥99.85 % (Ho2O3) TREO base |
Particle size | ≤325 mesh |
Loss on ignition | ≤1.0 % (1000°C) |