di-Gadolinio triossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Gadolinium (III) oxide
44020.14
44020.22
44020.36
44020.14EA
161
EUR
44020.14
44020.22
44020.36
di-Gadolinio triossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
di-Gadolinio triossido
Purity: 99.99+%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form: 20-40nm Powder
Density: 7.407
Melting Point: 2330°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011026
Formula:
Gd₂O₃ Peso molecolare: 362,5 g/mol Punto di fusione: 2330 °C Densità: 7,407 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011026 CAS Number: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Merck Index: 14,4326 |