Stampa…
di-Gadolinio triossido 99,9
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Gadolinium (III) oxide
36355.14 36355.22
36355.14EA 131 EUR
36355.14 36355.22
di-Gadolinio triossido 99,9
di-Gadolinio triossido
Purity: 99.9% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Formula: Gd₂O₃
Peso molecolare: 362.5 g/mol
Punto di fusione: 2330 °C
Densità: 7.407
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011026
CAS Number: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9