di-Gadolinio triossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Gadolinium (III) oxide
Purity: 99.99%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form:
Formula:
Gd₂O₃ Punto di fusione: 2330 °C Densità: 7,407 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011026 CAS Number: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Merck Index: 14,4326 |