Stampa…
di-Gadolinio triossido ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Gadolinium (III) oxide
11289.14
11289.14EA 136 EUR
11289.14
di-Gadolinio triossido ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
di-Gadolinio triossido
Purity: 99.999% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Formula: Gd₂O₃
Peso molecolare: 362,5 g/mol
Punto di fusione: 2330 °C
Densità: 7,407
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011026
CAS Number: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Merck Index: 14,4326