Stampa…
di-Gadolinio triossido 99.9% Trace metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Gadolinium (III) oxide
315510250 315510100 315511000
ACRO315510250EA 69.5 EUR
ACRO315510250 ACRO315510100 ACRO315511000
di-Gadolinio triossido 99.9% Trace metals basis
di-Gadolinio triossido
Formula: Gd₂O₃
Peso molecolare: 362.5 g/mol
Punto di fusione: 1900 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011026
CAS Number: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %