Stampa…
Europio (III) ossido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
44667.06 44667.14
44667.06EA 146 EUR
44667.06 44667.14
Europio (III) ossido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Europio (III) ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: 45-60nm APS Powder, S. A. 14-18m2/g Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Formula: Eu₂O₃
Punto di fusione: 2291 °C
Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010997
CAS Number: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904