Europio (III) ossido ≥99.996% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.996%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
Formula:
Eu₂O₃ Punto di fusione: 2291 °C Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010997 CAS Number: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,3904 |