Europio (III) ossido ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
For vacuum deposition
Formula:
Eu₂O₃ Peso molecolare: 351.92 g/mol Punto di fusione: 2291 °C Densità: 7.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010997 CAS Number: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,3904 |