Stampa…
Europio (III) ossido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
11300.06 11300.14 11300.22
11300.06EA 130 EUR
11300.06 11300.14 11300.22
Europio (III) ossido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Europio (III) ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Formula: Eu₂O₃
Peso molecolare: 351.92 g/mol
Punto di fusione: 2291 °C
Densità: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010997
CAS Number: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904