Stampa…
Europio (III) ossido 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
193020010 193020050 193020250
ACRO193020010EA 38.4 EUR
ACRO193020010 ACRO193020050 ACRO193020250
Europio (III) ossido 99.99% (trace metals basis)
Europio (III) ossido
Formula: Eu₂O₃
Peso molecolare: 351.92 g/mol
Punto di fusione: 2325
Densità: 7.42 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010997
CAS Number: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904
Visualizza i codici
Appearance White to light pink Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %