Erbio (III) ossido ≥99.8% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dierbium trioxide, Erbium oxide
Purity: 99.8%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 8.64
Melting Point: 2400°
Merck Reference: 14,3646
MDL No.: MFCD00010991
For vacuum deposition
Formula:
Er₂O₃ Peso molecolare: 382.52 g/mol Punto di fusione: 2400 °C Densità: 8.64 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010991 CAS Number: 12061-16-4 EINECS: 235-045-7 Merck Index: 14,3646 |