Erbio (III) ossido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form: Powder
Density: 8.64
Melting Point: 2400°
Merck Reference: 14,3646
MDL No.: MFCD00010991
Formula:
Er₂O₃ Punto di fusione: 2400 °C Densità: 8,64 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010991 CAS Number: 12061-16-4 EINECS: 235-045-7 Merck Index: 14,3646 |