Stampa…
Erbio (III) ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dierbium trioxide, Erbium oxide
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
11309.06EA 79.1 EUR
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
Erbio (III) ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Erbio (III) ossido
Purity: 99.99% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 20 Micron Powder Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Formula: Er₂O₃
Peso molecolare: 382.52 g/mol
Punto di fusione: 2400 °C
Densità: 8.64
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010991
CAS Number: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Merck Index: 14,3646