Stampa…
Disprosio (III) ossido ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
36370.14 36370.22
36370.14EA 191 EUR
36370.14 36370.22
Disprosio (III) ossido ≥99.9%
Disprosio (III) ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-87-8 Molecular Formula: Dy2O3 Formula Weight: 373.00 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.81 Melting Point: 2340° Merck Reference: 14,3482 MDL No.: MFCD00010986
Formula: Dy₂O₃
Peso molecolare: 373 g/mol
Punto di fusione: 2340 °C
Densità: 7.81
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010986
CAS Number: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,3482