Cerio (IV) ossido ≥99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ceric oxide, Cerium dioxide
Purity: 99.5%
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: Powder
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Formula:
CeO₂ Peso molecolare: 172.11 g/mol Punto di ebollizione: 3468 Punto di fusione: 2600 °C Densità: 7.132 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010933 CAS Number: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Merck Index: 12,02035 |