Stampa…
Cerio (IV) ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ceric oxide, Cerium dioxide
11327.14 11327.22 11327.36
11327.14EA 79.5 EUR
11327.14 11327.22 11327.36
Cerio (IV) ossido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerio (IV) ossido
Purity: 99.99% CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 14 Micron Powder Density: 7.132 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 2600° Merck Reference: 14,1989 MDL No.: MFCD00010933
Formula: CeO₂
Peso molecolare: 172.11 g/mol
Punto di ebollizione: 3468
Punto di fusione: 2600 °C
Densità: 7.132
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010933
CAS Number: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 14,1989